Learn More
Oxyde de sélénium(IV), 99,999 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
136.00€ - 460.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-08-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.97 |
Numéro MDL | MFCD00003562 |
Clé InChI | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
CID PubChem | 24007 |
Nom IUPAC | dioxyde de sélénium |
SMILES | O=[Se]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10358620
|
Thermo Scientific Acros
193980100 |
10 g | Flacon en verre |
136.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10286820
|
Thermo Scientific Acros
193980500 |
50 g | Flacon en verre |
460.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7446-08-4 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 | |
O=[Se]=O |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
dioxyde de sélénium |
Spécification
Selenium(IV) oxide | |
99.999% | |
Blanc | |
99.999% | |
SeO2 | |
01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
dioxyde de sélénium | |
24007 | |
100.00% |
315°C | |
7446-08-4 | |
Poudre cristalline fine | |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
15, 8571 | |
Solubility in water: 38.4g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C),10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C),6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C),4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C) | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
110.96 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-194-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VS8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Selenium(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.