Learn More
Chlorure de sélénium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
360.80€ - 614.06€
Identifiants chimiques
CAS 10025-68-0
Formule moléculaire Cl2Se2
Poids moléculaire (g/mol) 228.84
Numéro MDL MFCD00011226
Clé InChI VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
CID PubChem 66206
Nom IUPAC dichlorodisélane
SMILES Cl[Se][Se]Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323758
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040239.14
25 g
360.80€
25g
11460251
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040239.6Y
2 x 25 g
614.06€
50g
Description
Description
Selenium monochloride is used in electronics, instrumentation and other industrial purposes. It is used as a reagent for the synthesis of Se-containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10025-68-0
228.84
VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
66206
Cl[Se][Se]Cl
Cl2Se2
MFCD00011226
diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
dichlorodisélane
Spécification
127°C (decomposition)
-85°C
Liquide, dans une ampoule sous argon
MFCD00011226
14,8432
Decomposes in water; Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Cl[Se][Se]Cl
228.84
228.83
Acidic
2.77 g/mL
Selenium(I) chloride
10025-68-0
Cl2Se2
UN2922
diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
dichlorodisélane
66206
99%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-037-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante