Learn More
Oxyde de dichlorure de sélénium, 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
355.00€ - 682.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-23-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2OSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.87 |
Numéro MDL | MFCD00016327 |
Clé InChI | LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid |
CID PubChem | 24647 |
SMILES | O=[Se](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068108.AB |
10 mL |
355.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068108.AC |
25 mL |
682.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selenium(IV) chloride oxide is used as a polar solvent for synthetic phenolic resins. It is also used to prepare selenium oxybromide and selenium nitride. It acts as a chlorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7791-23-3 | |
165.87 | |
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N | |
24647 |
Cl2OSe | |
MFCD00016327 | |
selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid | |
O=[Se](Cl)Cl |
Spécification
176.4°C | |
8.5°C | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016327 | |
14,8435 | |
Miscible with chloroform,carbon disulphide and benzene. | |
O=[Se](Cl)Cl | |
24647 | |
99% | |
Moisture sensitive |
Selenium dichloride oxide | |
7791-23-3 | |
Liquide | |
Cl2OSe | |
UN2879 | |
selenium oxychloride, seleninyl chloride, selenium oxydichloride, seleninyl dichloride, selenium chloride oxide, hsdb 678, selenium chloride oxide secl2o, selenium iv oxychloride, selenium dichloride oxide, selenoxychlorid | |
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N | |
165.87 | |
165.87 | |
1.651 | |
2.42 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P301+P310-P314-P330-P501c
H301-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 232-244-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only