Learn More
Sélénium, + de 99,5 %, poudre, calibre 200, Thermo Scientific Chemicals
71.60€ - 607.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-49-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 78.97 |
Numéro MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
Clé InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
CID PubChem | 6326970 |
ChEBI | CHEBI:27568 |
Nom IUPAC | sélénium |
SMILES | [Se] |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10276300
|
Thermo Scientific Acros
198070500 |
50 g | Flacon en verre |
71.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604712
|
Thermo Scientific Acros
198072500 |
250 g | Flacon en verre |
247.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15634454
|
Thermo Scientific Acros
198070010 |
1 kg | Flacon en verre |
607.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7782-49-2 | |
78.97 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
6326970 | |
sélénium |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
CHEBI:27568 | |
[Se] |
Specifications
685.0°C | |
217.0°C | |
Incolore à jaune | |
Se | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
158,568 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid, slightly soluble in diehtyl ether, almost insoluble in carbon disulfide, insoluble in ethanol | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
≥99.5% | |
4.8100 g/mL |
Selenium | |
7782-49-2 | |
Solution | |
Se | |
01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 | |
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
sélénium | |
6326970 | |
78.96 | |
4.81 |
Safety and Handling
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Selenium
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only