Learn More
Nitrate sélénieux, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11944111
Nitrate sélénieux, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944111
50g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11944111
Marque: Thermo Scientific Acros 437120500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Selenious acid
Couleur Blanc
CAS 7783-00-8
Point de fusion 70,0°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Quantité 50g
Formule moléculaire H2O3Se
Forme physique Crystals
Numéro MDL MFCD00011331
Synonyme selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :167 g/100 ml (20°C)Autres solubilités : très soluble dans l’eau chaude et l’alcool, insoluble dans l’ammoniac
Clé InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Se](O)=O
Nom IUPAC acide sélénique
Poids moléculaire (g/mol) 128.98
CID PubChem 1091
ChEBI CHEBI:26642
Poids de la formule 128.97
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Selenious acid
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: Selenious acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Nitrate sélénieux, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt