Learn More
Acide sélénieux, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Selenious acid |
Couleur | Rose ou blanc |
Point de fusion | 70.0°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Iodometry) |
Quantité | 50 g |
Forme physique | Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Fieser | 1992 |
Merck Index | 158567 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia |