Learn More
BRAND™ Tube de sédimentation
Le tube de sédimentation en polystyrène est doté d’un fond conique.
Marque: BRAND™ 114740
166.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 9.60000kg
Description
- Fabrication en polystyrène
- Transparent
Spécification
105 mm | |
PS | |
16 mm |