Learn More
Kartell™ Cônes de sédimentation Imhoff
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Manufactured with SAN for crystal clear visibility and strength. Kartell™ Sedimentation Imhoff Cone is an ideal solution for determining settleable solids in surface and saline waters and sewage.
- Les graduations moulées permanentes permettent une mesure précise des mélanges
- Le bouchon à vis en polypropylène permet un drainage facile
- Nettoyage à l’affleurement effectué facilement
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000 mL |
| Graduée | Oui |
| Matériau | SAN |
| Type | Cône de sédimentation d’Imhoff |
| Hauteur (métrique) | 480 mm |
| Diamètre (métrique) externe | Partie supérieure 125 mm, base : 7,8 ± 0,2 mm |