Learn More
3M™ Casque de sécurité SecureFit™ X5000, ventilé, réfléchissant, CE
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Vert haut visibilité
Conditionnement:
4 pièces
Description
- Protection sécurisée et confortable de la tête pour les travaux en hauteur et d’autres travaux industriels dangereux
- Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression brevetée exclusive 3M™.
- Le système de sélection de la jugulaire à 4 points unique à 3M permet au porteur de basculer entre les normes EN 12492 (casques d’alpinisme) et EN 397 (casques de sécurité industriels)
- La suspension à cliquet à 6 points permet à l’utilisateur de personnaliser la hauteur l’ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
- Clip à boucle magnétique en standard
- Inspiré par les casques d’escalade avec une conception sans bord pour vous offrir une vue claire vers le haut
- Les fentes et clips d’accessoires sont compatibles avec une variété d’écrans de protection faciale, de casques antibruit et d’autres accessoires 3M
- Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de protection a été surexposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Certifié conforme aux normes EN 12492 ou EN 397 (selon la configuration de la jugulaire)
- Homologué pour la déformation latérale (LD)
- ABS stabilisé aux UV
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Construction, foresterie, pétrole et gaz |
| Matériau | ABS |
| Type de produit | Casque de sécurité |
| Type de suspension | Cliquet à 6 points pour la diffusion de pression |
| Ventilée | Oui |