Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ SF201 SGAF-BLU-EU
Click to view available options
Revêtement des verres : Anti-buée Scotchgard™
Description
- Lunettes de sécurité qui s’ajustent automatiquement pour s’adapter à un large éventail de tailles de tête
- Technologie de temple de diffusion de pression 3M™ qui aide à diffuser la pression sur l’oreille afin d’améliorer le confort du cadre pour un ajustement sûr et confortable
- Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures, conformes aux exigences de marquage K&N de la norme EN 166
- Très léger, seulement 18 g
- Les temples plats et flexibles le rendent très populaire à utiliser en combinaison avec un casque antibruit
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Revêtement de la lentille | Anti-buée |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bleu |
Style des branches | Technologie de temple de diffusion de pression 3M™ |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Protection UV | UV400 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ SF201 SGAF-BLU-EU >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu