Learn More
3M™ Lunettes de protection SecureFit avec verres anti-buée
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
+1,50
+2,00
+2,50
Description
La protection oculaire est importante pour protéger vos yeux et conserver une vision saine. Selon le Bureau des statistiques du travail américain, près de trois travailleurs sur cinq ayant subi des lésions oculaires ne portaient pas de protection oculaire au moment de l’accident. Il est important de porter des lunettes de protection appropriées pour la tâche effectuée et pour les besoins uniques du travailleur
- Ajustement naturel des branches à la taille de tête de l’individu pour un ajustement personnalisé à chaque personne
- La fonction d’auto-ajustement est possible grâce à la technologie 3M de branches à diffusion de pression brevetée, une nouvelle conception sans pièces mobiles et rien à ajuster
- Conçues pour diffuser la pression sur les oreilles
- Les lunettes s’ajustent automatiquement aux caractéristiques de la tête et du visage de l’utilisateur
- Le verre en polycarbonate à revêtement anti-buée transparent absorbe 99,9 % d’UV et comporte une dioptrie de lecture pour aider les travailleurs ayant de la difficulté à lire de petits caractères ou étant engagés dans des travaux de petits détails
- Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3-2007 et ANSI Z87.1-2010
- Pèsent moins de 28,3 g (1 oz)
- Durable
- Ajustement serré pour maintenir les lunettes en place en toute sécurité pendant que l’utilisateur regarde vers le haut et vers le bas ou d’un côté à l’autre, éliminant le besoin de repositionnement fréquent des lunettes en raison du mouvement de la tête
- Flexible
- Ajustement confortable et personnalisé
- Aide à éviter les frais de stockage de montures de plusieurs tailles sur les sites de travail pour s’adapter différentes personnes
- Le revêtement anti-buée sur les verres permet de réduire les risques d’apparition de buée dans les environnements chauds et humides, de maintenir la visibilité et de réduire le besoin d’enlever les verres pour en éliminer l’humidité
- Les verres en polycarbonate résistants aux chocs absorbent 99,9 % de rayons UVA et UVB jusqu’à 380 nm
- Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3-2007 et ANSI Z87.1-2010
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
Revêtement de la lentille | Anti-buée |
Description | 3M SF415AF |
Couleur de la monture | Noir, vert |
Pouvoir grossissant | +1,50 |
Nb par paquet | 1paire |
Dimensions | Universel |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
3M SecureFit 400 series eye protection
-
3M SecureFit protective eyewear
Documents
Product Information
Datasheets
7100114612
Taille: 774.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de protection SecureFit avec verres anti-buée >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu