Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™, revêtement anti-buée / anti-rayures (K&N)
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris
Gris / bleu
Marron
Noir / jaune
Rouge / gris
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Gris intérieur/extérieur
Marron
Orange
Transparent
Transparents
Description:
SF401SGAF-BLU-EU
SF401SGAF-BLU-F-EU, comprend un joint en mousse amovible
SF401SGAF-RED-EU
SF402SGAF-BLU-EU
SF403SGAF-YEL-EU
SF405SGAF-BLA-EU
SF406SGAF-BLA-EU
SF407SGAF-BLU-EU
SF601SGAF / FI-EU
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Pression diffuse sur l’oreille grâce à la technologie du temple de diffusion de pression 3M™.
- Les coussinets de nez souples et réglables offrent un confort supplémentaire
- Les temples plats et flexibles se combinent facilement avec des écouteurs et offrent une protection latérale solide
- La conception enveloppante donne à l’utilisateur un vaste champ de vision
- Le revêtement anti-buée Scotchgard™ 3M™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
- Excellente protection contre le rayonnement ultraviolet (UV)
- Conception légère de 19 g
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Anti-buée |
| Description | SF407SGAF-BLU-EU |
| Teinte de la lentille | Gris intérieur/extérieur |
| Couleur de la monture | Gris / bleu |
| Comprend | |
| Quantité | 20/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |