Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™, revêtement anti-buée / anti-rayures (K&N)
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris
Gris / bleu
Marron
Noir / jaune
Rouge / gris
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Gris intérieur/extérieur
Marron
Orange
Transparent
Transparents
Description:
SF401SGAF-BLU-EU
SF401SGAF-BLU-F-EU, comprend un joint en mousse amovible
SF401SGAF-RED-EU
SF402SGAF-BLU-EU
SF403SGAF-YEL-EU
SF405SGAF-BLA-EU
SF406SGAF-BLA-EU
SF407SGAF-BLU-EU
SF601SGAF / FI-EU
Description
- Pression diffuse sur l’oreille grâce à la technologie du temple de diffusion de pression 3M™.
- Les coussinets de nez souples et réglables offrent un confort supplémentaire
- Les temples plats et flexibles se combinent facilement avec des écouteurs et offrent une protection latérale solide
- La conception enveloppante donne à l’utilisateur un vaste champ de vision
- Le revêtement anti-buée Scotchgard™ 3M™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
- Excellente protection contre le rayonnement ultraviolet (UV)
- Conception légère de 19 g
Specifications
Specifications
Revêtement de la lentille | Anti-buée |
Description | SF401SGAF-RED-EU |
Teinte de la lentille | Transparent |
Couleur de la monture | Rouge / gris |
Comprend | |
Quantité | 20/boîte |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™, revêtement anti-buée / anti-rayures (K&N) >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction