Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 500
Code produit. p-7222282
Click to view available options
Modèle:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17374670
Marque: 3M™ 7100243142
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont dotées d’une forme de verre stylisée avec des branches qui s’ajustent automatiquement pour vous aider à offrir un ajustement sûr et confortable.
  • Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégante et compatible, avec des branches à cliquet réglables pour ajuster le verre en fonction des caractéristiques du visage et de la position des lunettes, conçues pour améliorer le positionnement lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils respiratoires
  • La conception innovante de la technologie de branches à diffusion de pression SecureFit de 3M™ est dotée de nervures à fentes qui offrent une égalisation de pression confortable. Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
  • Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures (disponible sur des modèles sélectionnés)
  • Protection contre les UV jusqu’à 400 nm
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
  • Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des bouchons d’oreille et offrent une protection latérale solide
  • Faciles à nettoyer
  • Joint en mousse disponible pour limiter l’exposition des yeux aux débris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Certifications / conformité (Europe) EN 166:2001
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection
Couleur de la monture Noir
Modèle SF501SGAF-BLK-EU
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400