Description
- L’insert remplit l’espace entre les lunettes et le visage de celui qui les porte pour augmenter les niveaux de protection
- Le joint en mousse permet une meilleure absorption des chocs mécaniques
- L’insert en mousse offre un confort et une protection supplémentaires contre la sueur
- Joint en TPE (avec ou sans insert sur prescription) disponible pour protéger contre les liquides et les grosses particules de poussière
- Conçu pour s’adapter à des gammes spécifiques de lunettes de sécurité 3M™
Spécification
Spécification
Type de produit | Accessoires |
Nbre par carton | 20 |
Modèle | SF500-FOAM-EU |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Insert en mousse SecureFit™ 500 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu