Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 400X
Code nomenclature Nacres: HA.05
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu, gris
Jaune, noir
Noir
Vert, noir
Vert, transparent
Teinte de la lentille:
Ambré
Clear
Gris
Gris clair, Intérieur / extérieur
Orange, Miroir
Transparent
Vermillon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lunettes de sécurité avec technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour plus de confort
- La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
- Points de contact aux branches rembourrés pour un confort accru sur les oreilles
- Pont de nez souple pour un ajustement plus confortable
- Le protecteur frontal profilé offre une couverture supplémentaire contre les particules volantes
- Les propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures répondent aux exigences de marquage K&N de la norme EN166
- Marquage de monture : Série SF400, 3M EN166 FT
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Gris |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| Couleur de la monture | Bleu, gris |
| Style des branches | Technologie de temple de diffusion de pression |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Protection UV | UV400 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 400X >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu