Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 400X
Code produit. 16406380
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu, gris
Jaune, noir
Noir
Vert, noir
Vert, transparent
Teinte de la lentille:
Ambré
Clear
Gris
Gris clair, Intérieur / extérieur
Orange, Miroir
Transparent
Vermillon
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X sont dotées de verres à monture percée et de larges branches flexibles pour une protection latérale solide.
  • Lunettes de sécurité avec technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour plus de confort
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
  • Points de contact aux branches rembourrés pour un confort accru sur les oreilles
  • Pont de nez souple pour un ajustement plus confortable
  • Le protecteur frontal profilé offre une couverture supplémentaire contre les particules volantes
  • Les propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures répondent aux exigences de marquage K&N de la norme EN166
  • Marquage de monture : Série SF400, 3M EN166 FT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE
Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Vermillon
Type de produit Lunettes de protection
Couleur de la monture Noir
Style des branches Technologie de temple de diffusion de pression
Lens Material Polycarbonate