Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 200
Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.
Marque: 3M™ 7100194738
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour un confort léger à un prix abordable, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200.
- Nos lunettes de sécurité ne pèsent que 18 g et offrent un ajustement confortable. Elles sont dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, qui permet aux points de contact sur les branches de s'ajuster naturellement à la taille de la tête du porteur.
- Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante offre au porteur un large champ de vision et contribue à réduire le glissement dû aux mouvements de la tête.
Spécification
Anti-fog, Scratch-resistant | |
Safety Glasses | |
Reusable | |
Plastique | |
Étalon |
Amber | |
Plastique | |
Plastique | |
Néant |