Learn More
3M™ Masque complet réutilisable Secure Click™
Le masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™ Série FF-800 protège contre les particules et/ou une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu’il est utilisé avec des filtres 3M™ Secure Click™ certifiés.
Marque: 3M™ 7100262628
263.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le masque complet réutilisable 3M™ Secure Click™ série FF-800 contribue à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air lorsqu'il est utilisé avec des filtres 3M™ Secure Click™ certifiés. Ce masque est doté de caractéristiques intéressantes qui en font la nouvelle génération de 3M en matière de confort, de respirabilité et de simplicité:
- Dîtes-le : la membrane phonique est conçue pour faciliter la communication.
- Écoutez-le : fixation de filtre rapide et simple. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic. En outre, la connexion Secure Click permet de s'assurer que les filtres sont correctement installés.
- Ressentez-le : Découvrez la respirabilité et le confort du premier système de filtres combinés à filtres antigaz et antivapeur à quatre flux du monde.
- Vérifiez-le : Le contrôle d'étanchéité facile d'une simple pression sur un bouton apporte à l'opérateur l'assurance que le masque est porté correctement.
- Les applications recommandées comprennent l'assemblage, le nettoyage chimique, la manipulation de produits chimiques, le piquage, le burinage, le nettoyage, les opérations de four, le meulage, l'usinage, la maçonnerie, la peinture, l'échantillonnage/moulage, le ponçage et le sciage. Les secteurs dans lesquels ce masque peut être utilisé comprennent la fabrication lourde, le pétrole et le gaz, les produits chimiques spécialisés, l'extraction minière, le transport, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et les métaux primaires.
Spécification
Noir | |
Secure Click™ Filters | |
M |