Learn More
3M™ Demi-masque respiratoire réutilisable Secure Click™ avec membrane phonique
Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ Secure Click™ est doté de fonctions intelligentes et intuitives, ce qui le rend simple et fiable.
Marque: 3M™ 7100172006
38.86 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Le bouton-poussoir de vérification de l’étanchéité permet de renforcer la confiance dans l’étanchéité de l’appareil respiratoire
- La membrane phonique est conçue pour faciliter la communication pendant que vous travaillez
- Ayez l’assurance que les filtres et les cartouches sont correctement installés grâce à la toute nouvelle connexion Secure Click™
- Le profil bas du demi-masque offre un large champ de vision et une compatibilité accrue avec certains écrans de protection de soudure et de broyage
- Conception surmoulée pour un montage/démontage facile
- Matériau en silicone avancé pour un confort accru et une plus grande durabilité
Spécification
AS/NZS 1716:2012 | |
Gris foncé | |
Demi-masque | |
Speaking Diaphragm | |
10/Carton |
Secure Click™ | |
Silicone, nylon | |
S | |
HF-801 SD |