Learn More
Sartorius Balances à plateau pour pesée Securatrade; : Promo
GREENER_CHOICE
Conçues pour les travaux réalisés dans des environnements réglementés pour des résultats haute qualité à faible risque. Sartorius Secura™ garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail.
Marque:  Sartorius SECURA6102-1S
Code produit. 15440573
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPlage de pesée : 6100 g ; lisibilité ; 10 mg ; répétabilité : 10 mg ; linéarité : 20 mg/liliL’offre promotionnelle expire le 12-31-2016/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6,1 kg
10 mg
Adaptateur secteur universel, câble de données USB, couvercle d'utilisation, guide d'application.
6102