Learn More
Sartorius™ Balance de précision Secura™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Capacité:
610 g
6100 g
Précision affichage:
1 mg
10 mg
Modèle:
612
613
6102
Conditionnement:
1 unité
Beskrivning
ulliSystèmes de protection intégrés pour minimiser les risques d’obtenir des résultats erronés/liliMessages d’alarme en temps réel et guidage interactif de l’utilisateur pour la mise à niveau afin d’éviter tout résultat inexact en raison d’une balance qui n’est pas à niveau/liliSQmin : détection automatique et surveillance active afin de garantir des résultats fiables dans la plage de fonctionnement conformément à la norme USP/liliFonction de réglage interne entièrement automatique, isoCAL, pour une précision optimale en permanence/liliCal Audit Trail pour une documentation simple et traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage/liliDocumentation sûre et claire grâce aux identificateurs d’échantillons et de lots pour assurer un suivi parfait des données de pesée/liliImpressions conformes aux BPL / BPF/liliFonctions de sécurité par mot de passe standard pour une protection contre les altérations et les accès non autorisés/liliFonction intégrée de raccordement direct au PC et connectivité Plug and Work (connectez-vous et travaillez) à l’imprimante Sartorius/li/ul
Specifikationer
Specifikationer
| Type de connexion | Transfert de données direct vers le PC, Plug and Play vers l'imprimante Sartorius |
| Capacité | 6100 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 10 mg |
| Comprend | Adaptateur électrique universel, couvercle d'utilisation, guide d'application, couvercle anti-poussière pour les balances analytiques et anneau de Chambre de pesée pour les balances de 0,1 mg. |
| Mise à niveau | Support de niveau en temps réel |
| Linéarité | 20 mg |
| Modèle | 6102 |
| Reproductibilité | 10 mg |
| Temps de stabilisation | 1 seconde |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering