Learn More
OHAUS™ Bloc de coupe
Accessoire pour agitateurs à plaque chauffante
Marque:  OHAUS™ 30500578
236.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16670462
  • 246.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Tubes à essai de 16 mm
Bloc de coupe