Learn More
Eppendorf™ Filtre UV/Visible secondaire
Méthodes programmées : ADNsb monocaténaire, ADN bicaténaire, ARN, oligo, protéine, densité optique 600 et Lowry, Bradford et correction du bruit de fond optionnelle BCA à 320 nm pour les méthodes UV
Marque: Eppendorf™ 6131928007
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Description
Méthodes programmées : ADNsb monocaténaire, ADN bicaténaire, ARN, oligo, protéine, densité optique 600 et Lowry, Bradford et correction du bruit de fond optionnelle BCA à 320 nm pour les méthodes UV. Calcul automatique de la dilution d’échantillon. Conversion simple à l’aide de la touche “Conversion”. Jusqu’à 10 normes pour les procédés colorimétriques. Lampe flash au xénon avec une durée de vie 10 ans.- Unité compacte
- Résultats disponibles en un coup d’œil
- Affichage large et très lisible
- Aucun préchauffage requis
- La mesure ne prend que 2 secondes
- Stockage des 100 derniers résultats et de toutes les données correspondantes
- Les données d’échantillonnage stockées et les données d’étalonnage peuvent être rappelées
- Ensemble de filtres UV/Visible pour vérifier la précision photométrique et la précision de la longueur d’onde
Informations sur la commande
Type
Spécification
Filtre UV-Vis secondaire |