Learn More
Sec-butyllithium, 1,3 M sol. En cyclohexane/hexane (92/8), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
59.19€ - 206.03€
Identifiants chimiques
CAS | 598-30-1, 110-82-7, 110-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9Li |
Poids moléculaire (g/mol) | 64.06 |
Numéro MDL | MFCD00009323 |
Clé InChI | VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium |
CID PubChem | 102446 |
Nom IUPAC | Lithium ; butane |
SMILES | [Li]C(C)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10325942
|
Thermo Scientific Acros
187541000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
59.19€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10568513
|
Thermo Scientific Acros
187548000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
206.03€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
598-30-1, 110-82-7, 110-54-3 | |
64.06 | |
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N | |
102446 | |
[Li]C(C)CC |
C4H9Li | |
MFCD00009323 | |
sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium | |
Lithium ; butane |
Spécification
sec-Butyllithium | |
1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8) | |
C4H9Li | |
MFCD00009323 | |
0.7500g/mL | |
Solubility in water: reacts (forming lioh and butane). | |
[Li]C(C)CC | |
64.06 | |
64.06 | |
0.75 | |
Liquide |
Incolore | |
598-30-1, 110-82-7, 110-54-3 | |
C2H5CH(CH3)Li | |
09,87; 10,75; 12,97; 16,56 | |
sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium | |
VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N | |
Lithium ; butane | |
102446 | |
10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base) | |
−17°C |
Sécurité et traitement
GHS P Statement May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Causes severe skin burns and eye damage. May be fatal if swallowed and enters airways. Suspected of damaging fertility. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously. Catches fire spontaneously if exposed to air. Reacts violently with water.
GHS P Statement Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not allow contact with air.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-927-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane