Learn More
Sec-Butylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.79€ - 159.80€
Identifiants chimiques
CAS 13952-84-6
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.14
Numéro MDL MFCD00008094
Clé InChI BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
CID PubChem 24874
ChEBI CHEBI:74526
Nom IUPAC butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10695712
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107810050
5 mL Flacon en verre
18.79€
5mL
10529823
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107810250
25 mL Flacon en verre
22.91€
25mL
10792875
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107811000
100 mL Flacon en verre
26.63€
100mL
10026193
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107815000
500 mL Flacon en verre
48.14€
500mL
15179163
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
107810025
2.5 L Flacon en verre
159.80€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13952-84-6
73.14
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
24874
butan-2-amine
C4H11N
MFCD00008094
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
CHEBI:74526
CCC(C)N
Spécification
sec-Butylamine
-104.0°C
0.7200g/mL
−19°C
98.5% min. (GC)
C2H5CH(NH2)CH3
MFCD00008094
15,1546
sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
butan-2-amine
24874
0.5 mPa.s (20°C)
99%
13952-84-6
Incolore à jaune
63.0°C
Authentique
C4H11N
1.3920 to 1.3960
04,16
0.72
Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
CCC(C)N
73.14
CHEBI:74526
73.13
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-732-7