Learn More
Acétate de sec-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383297
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
sec-Butyl acetate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de sec-butyle est utilisé dans la synthèse organique, l’agent catalytique, et l’additif pétrochimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-46-4
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009328
Clé InChI DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme sec-butyl acetate, dl-sec-butyl acetate, 2-butyl acetate, acetic acid, 1-methylpropyl ester, 1-methylpropyl acetate, sec-butyl ethanoate, 1-methylpropyl ethanoate, acetic acid, sec-butyl ester, 2-butanol acetate, sec-butyl alcohol acetate
CID PubChem 7758
Nom IUPAC butan-2-yl acetate
SMILES CCC(C)OC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau sec-Butyl acetate
Point de fusion -99°C
Densité 0.872
Point d’ébullition 111°C to 112°C
Point d’éclair 16°C (60°F)
Indice de réfraction 1.389
Quantité 25 g
Numéro UN UN1123
Beilstein 1720689
Merck Index 14,1536
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%