Learn More
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10668313
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10668313
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10668313
Marque: Thermo Scientific Acros 294900500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure de sebacoyle, 92 %, C10H16Cl2O2, numéro CAS-111-19-3, chlorure d’acide décanedioïque, chlorure de sebacoyl, cp, chlorure d’octane-1,8-dicarbonyle, chlorure de sebacyle, dichlorure de sebacoyl, dichlorure d’acide sebacique, chlorure de sebacoyl, chlorure de sebacoyl, acmc-1byrk, chlorure de décanedioyl, 500 g, 90 % min (GC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-19-3
Formule moléculaire C10H16Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.14
Numéro MDL MFCD00000770
Clé InChI WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66072
Nom IUPAC Dichlorure de décanedioyl
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sebacoyl chloride
Point de fusion -2.5°C
Couleur Blanc à beige
Densité 1.1210g/mL
Point d’ébullition 220.0°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO(CH2)8COCl
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4700
Quantité 50 g
Beilstein 02, 719
Gravité spécifique 1.121
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Poids de la formule 239.14
Pourcentage de pureté 92%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461575 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numéro de lotA0452985 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numéro de lotA0400283 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numéro de lotA0408103 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Numéro de lotA0444506 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog Number294902500,294905000,294900500
Nom du produit
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals >