Learn More
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sebacoyl chloride |
Point de fusion | -2.5°C |
Couleur | Blanc à beige |
Densité | 1.1210g/mL |
Point d’ébullition | 220.0°C (75.0 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 90% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | ClCO(CH2)8COCl |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sebacoyl chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid
Nom du produit
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu