Learn More
Fisher Science Education™ Seamless Cellulose Dialysis Tubing
Retains materials with 12,000 and higher molecular weight.
19.00€
Spécification
Type de produit | Dialysis Tubing |
---|---|
Matériau | Seamless Cellulose |
Formule | Glycerin, water and 1% sulfur |
Quantité | Pièce |
À utiliser avec (application) | Useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17780245
|
Fisher Science Education™
S25645A |
20.4 mm | 3 m |
19.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Especially useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields
- Highly permeable to water and low molecular weight compounds
- Contains glycerin, water and 1% sulfur
- Must be stored in airtight container or rehumidified before use
- Pore diameter: 4.8nm
Spécification
Dialysis Tubing | |
Glycerin, water and 1% sulfur | |
Useful in analytical chemistry, biology, and pharmaceutical fields |
Seamless Cellulose | |
Pièce |