Learn More
Buerkle™ Manchons d’étanchéité pour échantillonneurs de zones Buerkle™
Code produit. p-7230565 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du dessus extérieur:
25 mm
50 mm
Conditionnement:
1 SET
Code produit. 10770763
Marque: Buerkle™ 53170011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les manchons d’étanchéité en PP, stérilisables, scellent les chambres individuelles lors du remplissage, de la vidange ou du transport. Les manchons d’étanchéité sont faciles à glisser et ils se fixent automatiquement en position.
Manchons d’étanchéité en PP stérilisables qui scellent les chambres individuelles lors du remplissage, de la vidange ou du transport. Les manchons d’étanchéité sont faciles à glisser et à clipser automatiquement en position. Longueur : 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur de zone
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 25 mm
Longueur (métrique) 150 mm