Learn More
Eppendorf™ Tapis de scellage pour plaques DeepWell 96/1000 et 96/500
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
:
Tapis de scellage pour plaques DeepWell 96/1000 et 96/500
Description
- Offre des options de scellage hautes performances pour l’incubation et le stockage
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 50 |
| Type de produit | Tapis de scellage, PCR Clean |
| Plate Compatibility | Plaques DeepWell 96/1000 et 96/500 |