Learn More
Macherey-Nagel™ Sable de mer
Destiné à la préparation des colonnes à utiliser en chromatographie Flash basse pression. Le sable de mer Macherey-Nagel™ est lavé à l’acide et calciné, et est disponible en flacon de 1 kg.
Marque:  Macherey-Nagel™ 727423
48.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12706561
  • 62.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Lors du conditionnement d’une colonne pour une utilisation en chromatographie Flash basse pression, les utilisateurs doivent s’assurer que l’adsorbant ne peut pas être rincé de la colonne et qu’il ne se retrouve pas suspendu dans l’éluant. Le sable de mer est placé au-dessus et au-dessous de la silice pour assurer un lit de gel stable.
  • Un tampon de rembourrage en fibre de verre est placé devant le robinet et une couche de sable de mer (environ 0,5–1,0 cm) est remplie au-dessus
  • Ensuite, l’adsorbant sec est conditionné dans la colonne et est réglé jusqu’à ce former un lit de gel stable
  • Le lit de silice est recouvert d’une autre couche de sable de mer (environ 0,5–1,0 cm) pour éviter la suspension de la surface de silice
Spécification
Spécification
Sable de mer lavé à l’acide et calciné
Sable de mer
chromatographie flash à basse pression
Colonnes de chromatographie Flash en verre