Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse verticale SE640 Large-Mini
Click to view available options
Type:
Mini unité d’électrohorèse verticale, complète
Mini unité d’électrophorèse verticale, Basique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Ensemble basique : Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre ensembles de pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques et joint pour gel.
- Ensemble complet : Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre ensembles de pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques et joint pour gel, deux peignes de 1,5 mm à 15 puits et deux kits d’espaceurs d’épaisseur 1,5 mm (2 cm de large).
L’unité d’électrophorèse verticale Hoefer Large-Mini offre un format extra large idéal pour des cycles rapides et à haut débit. Avec la plaque de séparation accessoire, vous pouvez terminer un cycle avec jusqu’à 112 échantillons en 40 minutes.
- Taille maximale de la plaque de verre 18 x 8 cm, permettant un criblage rapide de jusqu’à 112 échantillons en même temps
- La conception permet aux gels d’être entourés uniformément par un tampon pour que la dissipation de chaleur soit efficace ; les bandes sont nettes et les couloirs rectilignes
- Peut accueillir des gels de polyacrylamide dénaturants ou natifs
- Traitez jusqu’à quatre gels de seconde dimension en utilisant des bandes IEF ou des gels de tubes
- Idéal pour optimiser les protocoles 2DE
- Température de stockage : +15°C à 30°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Description | Unité d’électrophorèse grande-mini, complète |
| Type | Mini unité d’électrohorèse verticale, complète |
| Plage d’humidité | Jusqu’à 80 % |
| Comprend | Chambre de tampon inférieure (réservoir), couvercle de sécurité avec câbles, chambre de tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage de gel double avec base et niveau de mise à niveau, Tampon, modèle d’alignement d’espaceur, outil de séparation de plaque et joint de gel, niveau à bulle, peignes, 15 puits, espaceurs de 1,5 mm d’épaisseur |
| Température (impériale) maximale | 113°F |
| Température (métrique) maximale | 45°C |
| Température (métrique) de stockage | 15°C à 30°C |
| Épaisseur (impériale) de l’entretoise | 0,05 in |
| Épaisseur (métrique) de l’entretoise | 0,15 cm |
| Afficher plus |