Learn More
Cytiva Pièces de rechange du système d’électrophorèse MiniVertical GE Healthcare SE260/SE250 : peignes de préparation
Replacement parts and accessories for SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System
Marque: Cytiva 80614194
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
PTFE | |
0.05 in. | |
100μL/ mm | |
6.8 cm | |
0.1 cm |
Preparative Comb | |
1 Prep, 1 Reference | |
0.15 cm | |
2.6 in. | |
0.03 in. |