Learn More
Cytiva Pièces de rechange pour système d’électrophorèse MiniVertical SE260/SE250 : Plaques
Marque: Cytiva SE262N-5
228.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Mini unité verticale HE260 | |
Oxyde d’aluminium | |
1,05 cm |
Plaque d’oxyde d’aluminium entaillée | |
Rectangulaires | |
0,1 cm |