Learn More
Thermo Scientific Chemicals Se-méthylseleno-L-cystéine, 98 %
Code produit. 10125370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
Code produit. 10125370
Marque: Thermo Scientific Chemicals 300642500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26046-90-2
Formule moléculaire C4H9NO2Se
Poids moléculaire (g/mol) 182.092
Numéro MDL MFCD00800565
Clé InChI XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
Synonyme methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
CID PubChem 147004
ChEBI CHEBI:27812
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-méthylsélanylpropanoïque
SMILES C[Se]CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Se-methylseleno-L-cysteine
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182.08
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Se-methylseleno-L-cysteine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Se-methylseleno-L-cysteine