Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, en verre sodo-calcique, à col large, à filetage DIN, forme courte
Catalog Number p-7189211
44.64 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Flacons carrés en verre sodo-calcique transparent, col large.
Flacons carrés en verre sodocalcique transparent (type 3), col large, filetage DIN forme courte.
  • Forme carrée pour un emballage efficace
  • Le col large permet un accès facile
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) 64 mm