Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, en verre sodo-calcique, à col large, à filetage DIN, forme courte
29.48 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Flacons carrés en verre sodocalcique transparent (type 3), col large, filetage DIN forme courte.
- Forme carrée pour un emballage efficace
- Le col large permet un accès facile
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 49 mm |