Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, en verre sodo-calcique, à col étroit, et à filetage DIN, forme haute
Catalog Number p-7189263
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Flacons carrés en verre sodo-calcique transparent, col étroit.
Flacons carrés transparents en verre sodocalcique (type 3), col étroit, filetage DIN forme haute.
  • Forme carrée pour un emballage efficace
Capacité (métrique) 100 mL
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 32
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) 49 mm