Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, en verre sodo-calcique, à col étroit, et à filetage DIN, forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Flacons carrés transparents en verre sodocalcique (type 3), col étroit, filetage DIN forme haute.
- Forme carrée pour un emballage efficace
Spécification
Capacité (métrique) | 100 mL |
À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 49 mm |