Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, Brun, en verre sodo-calcique, à col large, à filetage DIN, forme courte
Code produit. 11768001 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11768001
Marque: DWK Life Sciences 238263604
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons carrés en verre sodo-calcique brun, col large.
Flacons en verre sodocalcique carrés ambré (type 3), col large et filetage DIN à forme courte.
  • Le verre ambré offre une protection UV
  • Forme carrée pour un emballage efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 64 mm
Autoclavable Non autoclavable