Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, Brun, en verre sodo-calcique, à col large, à filetage DIN, forme courte
58.86 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
Description
Flacons en verre sodocalcique carrés ambré (type 3), col large et filetage DIN à forme courte.
- Le verre ambré offre une protection UV
- Forme carrée pour un emballage efficace
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 54 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 76 mm |