Learn More
Kautex™ Bouchons à vis
Code produit. 10242833
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 50 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 10242833
Marque: Kautex™ 2000076306
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène pour une excellente résistance chimique. Les bouchons à vis Kautex™ sont des bouchons robustes conçus pour les flacons en PEHD à col large Kautex™.
  • Approbation de l’ONU pour les solides lorsque les bouchons sont utilisés avec les flacons associés
  • Bague inviolable
  • Le joint conique fournit un bouchon étanche
  • Disponibles pour s’adapter aux flacons avec des capacités de 50 à 4000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Comprend Anneau inviolable et joint conique
Type de produit Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Flacon de 250/350 ml
Diamètre (métrique) 45 mm