Learn More
Labcon Bouchons à vis avec joints toriques pour microtubes SuperClear™
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
Description
- Bouchon de microtubes
- Avec joint torique en éthylène-propylène
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en polyéthylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Matériau de revêtement | Joint torique en éthylène-propylène |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchon de microtube |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Conditionnement | 500/sachet, 10 sachets/boîte. |
| Quantité | 500/sachet |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido