Learn More
Bohlender™ Bouchons à vis avec distributeurs multiples BOLA™ pour flacons
Click to view available options
Matériau:
PFA
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bouchon à vis noir en PPS pour filetage GL45
- Corps en PTFE ou PFA
- Insertion d’une tubulure avec un dia. ext. max. de 8,5 mm
- Offre une très bonne résistance chimique
- Température d’utilisation pouvant aller jusqu’à 200°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Prélèvement ou insertion de liquides agressifs ou purs, introduction d’une tubulure d’un diamètre externe max de 8,5, de tubes et de sondes dans les récipients |
| Matériau | PFA |
| Quantité | 1Pack |
| Plage de températures (métrique) | ndash;200 à 250deg;C |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | Filetage 45 GL |