Learn More
JG Finneran Associates™ Bouchons à vis
Utilisez ces bouchons préassemblés pour diverses applications. JG Finneran™ Les bouchons à vis JG Finneran™ fournissent un verrou physique positif pour s’assurer que les composants préassemblés arrivent intacts.
Marque:  JG Finneran Associates™ 5395F-09R
Code produit. 12493010
  • 221.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le bouchon et le septa Top Hat™ brevetés fournissent un verrou physique positif pour s’assurer que les composants préassemblés arrivent intacts
  • R.A.M.™ pré-assemblé Septa et bouchon à vis lisse
  • Conçus pour fonctionner avec Agilent ou d’autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé
  • Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Spécification
9 mm
PTFE, Silicone
1000/boîte
9 mm de diamètre
Rouge
PTFE / silicone
Bouchon à vis
Agilent ou autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé