Learn More
JG Finneran Associates™ Bouchons à vis
Utilisez ces bouchons préassemblés pour diverses applications. JG Finneran™ Les bouchons à vis JG Finneran™ fournissent un verrou physique positif pour s’assurer que les composants préassemblés arrivent intacts.
Marque: JG Finneran Associates™ 5394F-09R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouchon et le septa Top Hat™ brevetés fournissent un verrou physique positif pour s’assurer que les composants préassemblés arrivent intacts
- R.A.M.™ pré-assemblé Septa et bouchon à vis lisse
- Conçus pour fonctionner avec Agilent ou d’autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
9 mm | |
PTFE, Caoutchouc | |
1000/boîte | |
9 mm de diamètre |
Rouge | |
PTFE/caoutchouc butyle | |
Screw Cap | |
Agilent ou autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé |