Learn More
JG Finneran Associates™ Screw Caps
Use these preassembled caps for a variety of applications. JG Finneran™ JG Finneran™ Screw Caps provide a positive physical lock to assure that preassembled components arrive intact.
Marque: JG Finneran Associates™ 806550TH-13
Description
- Le bouchon et le septa Top Hat™ brevetés fournissent un verrou physique positif pour s’assurer que les composants préassemblés arrivent intacts
- R.A.M.™ pré-assemblé Septa et bouchon à vis lisse
- Conçus pour fonctionner avec Agilent ou d’autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Noir | |
PTFE / silicone | |
Screw Cap |
PTFE, Silicone | |
100/paquet | |
Taille de filetage de 13-425 mm |