Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis
GREENER_CHOICE
Choisissez ces tubes, disponibles dans des conceptions coniques et autoportantes, lors de la recherche d’un stockage d’échantillons sécurisé à court terme à basse température.
Marque:  Thermo Scientific™ 3468
94.09 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11599924
  • 113.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Naturel
Knurl
Stockage frigorifique : -80° à + 95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Non stérile
Screw Cap with O-ring (Unattached)
Conique
Screw-cap Microtube
2 ml
Polypropylène
500/paquet
Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Oui
PCR Ready
20,000 x G
Nom du produit
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis > 2,0 ml, conique, avec joint torique & à bouchon à vis, non stérile, coloris naturel
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.